49083
2,4-D
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 2,4-D
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
pressão de vapor
0.4 mmHg ( 160 °C)
linha de produto
PESTANAL®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
vial of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
136-140 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
chave InChI
OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?