D5167
Monoclonal Anti-Dynein (Intermediate Chain) antibody produced in mouse
clone 70.1, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-CILD1, Anti-DIC1, Anti-ICS1, Anti-PCD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
70.1, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
marsupial, hamster, human, Indian muntjac (Muntiacus muntjac vaginalis), chicken, rat, frog
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:2,000 using a chick brain extract
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DNAI1(27019) , DNAI2(64446)
rat ... Dnai2(360654)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- perturbation assays
- western blotting
- immunofluorescence microscopy
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- immunocytochemistry
- immunopurification