MAB1613
Anti-Kinesin Antibody, heavy chain, non-neuronal KHC, clone H1
clone H1, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
H1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, bovine
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KIF5B(3799)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry: paraformaldehyde fixed cells; 5-10′ RT, freshly made 4% PFA; permeabilize with 0.1-.2% triton X-100 in 3% normal serum blocking buffer
Immunoblotting: recognizes 124kDa KHC from non-neuronal samples.
Immunoprecipitation
Inhibition of kinesin mediated transport
EIA/RIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2