Documentos Principais
D0306
Sigma-Aldrich
DIPSO
BioXtra, pH 4.0-5.5 (20 °C, 0.1 M in H2O), ≥98% (titration)
Sinônimo(s):
3-(N,N-Bis[2-hydroxyethyl]amino)-2-hydroxypropanesulfonic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H17NO6S
Número CAS:
Peso molecular:
243.28
Beilstein:
2105454
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥98% (titration)
Formulário
powder
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.1%
pH
4.0-5.5 (20 °C, 0.1 M in H2O)
faixa de pH útil
7.0-8.2
pKa (25 °C)
7.6
pf
189-192 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorção
≤0.025 at 260 in H2O at 0.1 M
≤0.025 at 280 in H2O at 0.1 M
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)CC(O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S/c9-3-1-8(2-4-10)5-7(11)6-15(12,13)14/h7,9-11H,1-6H2,(H,12,13,14)
chave InChI
XCBLFURAFHFFJF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Filip Duša et al.
Electrophoresis, 37(2), 363-371 (2015-10-16)
The use of bare fused silica capillary in CE can sometimes be inconvenient due to undesirable effects including adsorption of sample or instability of the EOF. This can often be avoided by coating the inner surface of the capillary. In