Documentos Principais
CLS8509
Corning® 384 2D Barcoded Storage Tubes
black polypropylene, round bottom, with generic barcode, non-sterile, lid: no, pack of 384
Sinônimo(s):
sample tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais
black polypropylene
black wells
round bottom
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
pack of 384
case of 7680
fabricante/nome comercial
Corning 8509
Parâmetros
-80-110 °C temp. range
Comprimento
14 mm
capacidade
120 μL
tamanho
384 wells
tubo A
16.9 mm , with cap
volume de trabalho
100 μL
cor
black
Descrição geral
The 2D storage tube line is a superior storage solution designed to provide maximum identification.
Features include:
  • IDENTIFICATION - Synchronized 2D and linear bar code - unlike any other in the market
  • INFORMATION - 14 x 14 dot 2D bar code
  • BAR CODE STABILITY - Laser-etched, not an attached label
  • COMPOUND COMPATIBILITY - Polypropylene construction throughout
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)