CLS6542
Corning® Thermowell PCR 8 well strip tubes with caps
1 × 8 PCR tube strips, 0.2 mL, clear
Sinônimo(s):
0.2 mL PCR tubes, 1 x 8 strip tubes, 8 well strip tubes, PCR tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom tube
conical polypropylene tube
polypropylene cap
esterilidade
non-sterile
Características
RNase and DNase free
embalagem
case of 300
pack of 60
fabricante/nome comercial
Corning 6542
técnica(s)
PCR: suitable
capacidade
0.2 mL
tubo D.E.
0.211 in.
cor
clear
conector
cap (push fit)
adequação
suitable for (PCR applications)
Descrição geral
- Tube strips consist of eight 0.2 mL tubes connected together
- Cap strips are packaged with tube strips for convenience
- Made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer
- Certified DNase- and RNase-free
- Autoclavable at 121°C
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)