CLS3740
Corning® Thermowell GOLD PCR 8 well tube strips
1 × 8 PCR tube strips, 0.2mL, no caps, assorted colors, 1250/cs
Sinônimo(s):
1 x 8 well tube strips, 8 well tube strips, PCR tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom tube
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
RNase and DNase free
autoclavable
cap: no
cap: no
Bottom style: conical
embalagem
pack of 125
case of 1250
fabricante/nome comercial
Corning 3740
técnica(s)
PCR: suitable
capacidade
0.2 mL
0.2 mL
cor
assorted colors
assorted colors
adequação
suitable for (PCR applications)
atividade externa
RNase & DNase, free
Descrição geral
- Tube strips consist of eight 0.2 mL tubes connected together
- Cap strips are sold separately
- Made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks for optimum heat transfer
- Certified DNase- and RNase-free
- Autoclavable at 121°C
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)