Documentos Principais
CLS3741
Corning® Thermowell GOLD PCR 8 well tube strips
1 × 8 PCR tube strips, 0.2mL, no caps, clear, 1250/cs
Sinônimo(s):
1 x 8 well tube strips, 8 well tube strips, PCR tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41103037
NACRES:
NB.17
Materiais
conical bottom tube
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
RNase and DNase free
autoclavable
cap: no
cap: no
Bottom style: conical
embalagem
pack of 125
case of 1250
fabricante/nome comercial
Corning 3741
técnica(s)
PCR: suitable
capacidade
0.2 mL
0.2 mL
cor
clear
adequação
suitable for (PCR applications)
atividade externa
RNase & DNase, free
Descrição geral
  • Tube strips consist of eight 0.2 mL tubes connected together
  • Cap strips are sold separately
  • Made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks for optimum heat transfer
  • Certified DNase- and RNase-free
  • Autoclavable at 121°C
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)