MTCP3010A
MTC™ Bio Pure.Amp™ PCR 8 Tube Strips
capacity 0.2 mL, attached flat caps
Sinônimo(s):
PCR sample storage tubes, sample storage tube, snap closure tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
(self standing star foot)
clear
polypropylene
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 120 ea
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio P3010-A
capacidade
0.2 mL
adequação
suitable for (PCR)
Descrição geral
Características e benefícios
- RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
- 0.2mL or Low Profile 0.1mL options
- Ultra-thin, uniform wall thickness
- White and frosted tubes for enhanced qPCR results
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)