CLS3750
Corning® Thermowell GOLD PCR tubes
0.5mL PCR tubes, flat cap, non-sterile, clear, 1000/cs
Sinônimo(s):
0.5 mL PCR tubes, PCR tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom tube
flat cap
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable
graduations: no
Bottom style: conical
embalagem
case of 1000
pack of 500
fabricante/nome comercial
Corning 3750
técnica(s)
PCR: suitable
capacidade
0.5 mL
cor
clear
conector
cap (push fit)
adequação
suitable for (PCR applications)
Descrição geral
- 0.5mL clear PCR tubes are made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer
- With flat cap for easy piercing and marking
- Nonsterile and certified DNase- and RNase-free
- Autoclavable at 121°C and will withstand centrifugation to 10,000 x g
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)