Documentos Principais
CLS6531
Corning® PCR tubes
0.2 mL PCR tube, polypropylene, domed cap, non-sterile, clear, 960/cs
Sinônimo(s):
0.2 mL PCR tubes, PCR tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41103037
NACRES:
NB.14
Materiais
conical bottom tube
domed cap
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable at 121 °C
Bottom style: conical
embalagem
pack of 96
case of 960
fabricante/nome comercial
Corning 6531
técnica(s)
PCR: suitable
capacidade
0.2 mL
tubo D.E.
0.295 in.
cor
clear
conector
cap (push fit)
adequação
suitable for (PCR applications)
Descrição geral
Corning® PCR Tubes
  • Made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer
  • Nonsterile and certified DNase- and RNase-free
  • Autoclavable at 121°C and will withstand centrifugation to 10,000 x g
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)