Documentos Principais
CLS3743
Corning® Thermowell GOLD PCR 1 x 8 cap strips
Sinônimo(s):
1 x 8 cap strips, 8 well cap strips
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
autoclavable
designed to fit on all Thermowell GOLD 1 x 8 well PCR strips and 96 well PCR microplates
embalagem
pack of 125
case of 1250
fabricante/nome comercial
Corning 3743
técnica(s)
PCR: suitable
cor
clear
adequação
suitable for (PCR applications)
Descrição geral
  • Made of thin wall polypropylene and designed to fit on all Thermowell GOLD 1 x 8 well PCR strips and 96 well PCR microplates
  • Certified DNase- and RNase-free
  • Autoclavable at 121°C
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)