CLS353086
Corning® Falcon® Cell Scraper
blade L 1.8 cm, handle L 25 cm, sterile
Sinônimo(s):
lab equipment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
Materiais
TPE
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
Corning 353086
técnica(s)
cryopreservation: suitable
lâmina C
1.8 cm
alça C
25 cm
Categorias relacionadas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS353086 | 4065269103561 |