Documentos Principais
C5981
Sigma-Aldrich
Greiner cell scrapers
cell scraper 28 cm handle, 18 mm blade, sterile
Sinônimo(s):
cell lifters, cell scraper
About This Item
Código UNSPSC:
41122103
NACRES:
NB.22
esterilidade
sterile
Características
pivoted blade
embalagem
case of 100 (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Greiner 541070
lâmina L
1.8 cm
alça C
28 cm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Greiner cell scrapers are an ideal combination of a rigid polystyrene handle with a soft polyethylene scraping blade.
Material
Handle: Polystyrene
Blade: High Density Polyethylene
Color
Handle: Blue
Blade: White
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)