Key Documents
CLS353085
Corning® Falcon® Cell Scraper
blade L 1.8 cm, handle L 18 cm, sterile
Sinônimo(s):
lab equipment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.13
Materiais
TPE
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
Corning 353085
técnica(s)
cryopreservation: suitable
lâmina C
1.8 cm
alça C
18 cm
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.