Z659215
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer probes
VS 70 T extended probe for use with HD 2070 homogenizer and SG70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn
Sinônimo(s):
long probe sonicator, ultrasonic probe
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bandelin 494
disponibilidade
available only in EU
diâmetro × C
13 mm × 126 mm
Diâmetro
≥17 mm
volume
10-200 mL , HD 2070
20-900 mL , HD 2200
Descrição geral
Using the product image (from left to right):
MS 72 micro tip
MS 73 micro tip
KE 76 tapered tip
VS 70 T extended probe
VS 200 T extended probe
TT 13 flat tip
TT 19 flat tip
TT 25 flat tip
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)