Key Documents
CLS353089
Corning® Falcon® Cell Scraper
blade L 3.0 cm, handle L 25 cm, sterile
Sinônimo(s):
lab equipment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.13
Materiais
TPE
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
Corning 353089
técnica(s)
cryopreservation: suitable
lâmina C
3.0 cm
alça C
25 cm
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.