Key Documents
CLS353087
Corning® Falcon® Cell Scraper
blade L 3.0 cm, handle L 40 cm, sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
Materiais
TPE
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
Corning 353087
técnica(s)
cryopreservation: suitable
lâmina C
3.0 cm
alça C
40 cm
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.