NB69
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 99072802, human brain, Not specified
Sinônimo(s):
NB 69, NB-69
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
human brain
embalagem
tube of 5 μg 99072802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 99072802-1VL
modo de crescimento
Semi-adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human neuroblastoma (Stage III)
Descrição de linhagem celular
Sample was isolated from a 16 month old male
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 8
TPOX: 11
vWA: 17,18
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 8
TPOX: 11
vWA: 17,18
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Cells can grow in aggregates as well as attached. Split sub-confluent cultures 1:4 using 0.25% tryps
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)