CHP-134
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 6122002, human nerve (neuroblastoma), Neuronal
Sinônimo(s):
CHP134 Cells, Children′s Hospital of Philadelphia-134 Cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human nerve (neuroblastoma)
embalagem
tube of 5 μg 06122002-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06122002-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Neuronal
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
metastasis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Perfil do DNA
CSF1PO: 9,13
D13S317: 8,11
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 18,19
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)