Documentos Principais
MOG-G-UVW
86022703, human brain, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
MOG-G-UVW, 86022703
fonte biológica
human brain
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human brain astrocytoma
Descrição de linhagem celular
Established from an anaplastic astrocytoma of normal adult brain. Able to support the growth of HIV.
Aplicação
MOG-G-UVW has been used to study and determine the radiopharmaceutical applications of astatine-211 by studying its reduction pattern.
Meio de cultura
Ham′s F10: DMEM (1:1) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)