Documentos Principais
CCF-STTG1
90021502, human brain, Astrocytoma
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
CCF-STTG1, 90021502
fonte biológica
human brain
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Astrocytoma
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian astrocytoma
Descrição de linhagem celular
Established from a Grade IV astrocytoma from a 68-year old Caucasian female. Cells exhibit strong perinuclear acid and phosphatase activity, glial fibrillary acidic protein present in 70-80% cells. HLA-DR present on approximately 20-30% cells after 48 hours culture.
Aplicação
HLA profiles
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)