COR L303
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
human lung
embalagem
tube of 5 μg 96020722-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020722-1VL
modo de crescimento
Aggregates in suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human lung small cell carcinoma
Descrição de linhagem celular
COR L303 cells were isolated from a female patient of unknown age with small cell lung carcinoma. The sample was taken pre-therapy.
Meio de cultura
RPM1 1640 + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 2mM Glutamine.
Rotina de subcultura
Maintain cultures at 3-9 x 100,000/ml, 37°C, 5% CO2
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)