JTC-27
94042255, rat liver, Epithelial-like
About This Item
Produtos recomendados
product name
JTC-27, 94042255
fonte biológica
rat liver
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal No52
morfologia
Epithelial-like
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat hepatoma
Descrição de linhagem celular
Derived from a rat ascites hepatoma.
Aplicação
Drug metabolism assays, hepatocyte studies, toxicological studies.
Meio de cultura
DM-160 AU + 2mM Glutamine + 2% Foetal Bovine Serum (FBS) (10% for initial cell attachment after thawing).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:8 i.e. seeding at 1x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.