3A sub E
90110508, human placenta, Not specified
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
3A sub E, 90110508
fonte biológica
human placenta
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Human chorionic gonadotropin (hCG)
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human placenta (post crisis); SV40 transformed
Descrição de linhagem celular
The cell line 3A sub E was derived from 3A(tPA-30-1)after the original line started to senesce and went through crisis. 3A subE has an unlimited lifespan and expresses human chorionic gonadotropin (hCG)
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 9,12
D5S818: 11,13
D7S820: 10
THO1: 9,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 9,12
D5S818: 11,13
D7S820: 10
THO1: 9,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Aspirate medium and add 0.25% trypsin/EDTA; incubate at room temperature until cells detach. Dilute with fresh medium and aliquot into new flasks at a split ratio 1:2. Renew fluid 1-2 times per week. Incubate culture at 37°C, 5% CO2 for initial 24 hour
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)