CAKI 2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93120819, human kidney, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
human kidney
embalagem
tube of 5 μg 93120819-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93120819-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Hypentaploid to hypohexaploid
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian kidney carcinoma
Descrição de linhagem celular
Derived from a 69 year old Caucasian male with a kidney carcinoma. The cells contain microfilaments and multilaminar bodies. They also exhibit microvilli. The cells are tumourigenic in nude mice.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Meio de cultura
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)