Key Documents
COLO 741
93052621, human colon (pelvic wall metastasis), Fibroblast-like
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
COLO 741, 93052621
fonte biológica
human colon (pelvic wall metastasis)
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast-like
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
metastasis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human colon carcinoma
Descrição de linhagem celular
Derived from a pelvic wall metastasis of a 69 year old female with colon carcinoma.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 9,11
D16S539: 11,12
D5S818: 13
D7S820: 12
THO1: 7,9
TPOX: 8,11
vWA: 17,18
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.