Key Documents
COLO 320 DMF
93051118, human colon, Round & Refractile
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
COLO 320 DMF, 93051118
fonte biológica
human colon
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Round & Refractile
produtos
Norepinephrine, epinephrine, serotonin, adrenocorticotropic, parathyroid hormones
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human colon carcinoma
Descrição de linhagem celular
Derived from a colon cancer biopsy of a 55 year old female.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Will form clusters in suspension.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.