Documentos Principais
SW 1463
90112713, human colon, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
SW 1463, 90112713
fonte biológica
human colon
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46, hypertriploid
morfologia
Epithelial
produtos
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian rectum adenocarcinoma
Descrição de linhagem celular
Established from a grade II mucous producing and grade III solid rectal adenocarcinoma from a 66 year old Caucasian female. The cells form brush borders and produce CEA.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12,13
D16S539: 11
D5S818: 13,14
D7S820: 9
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 16
Meio de cultura
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split subconfluent cultures 1:2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; Medium change after 4-5 days. 37°C. No CO2.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)