Documentos Principais
H4S
89102001, rat liver, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
H4S, 89102001
fonte biológica
rat liver
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat liver hepatoma
Descrição de linhagem celular
Has been infected with a temperature sensitive mutant of VSV which is defective in RNA replication and transcription.
Aplicação
Virus studies: VSV
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 1-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)