Documentos Principais
K6H6/B5
89101606
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
Human x Mouse Hybridoma hybrid
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse x Human hybrid myeloma
Descrição de linhagem celular
Derived by a fusion of NS-1 - Ag4 myeloma cells with cells from a human nodular lymphoma. The cells are HPRT- and do not secrete immunoglobulin. They are used as a fusion partner for human B lymphocytes.
Aplicação
Fusion partner and hybridisation studies
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 1 x 105 to 1 x 106 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)