PHR3496
Bromodichloromethane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Bromodichloromethane, Dichlorobromomethane
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 mL
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
pb
87 °C (lit.)
pf
−55 °C (lit.)
densidade
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)Br
InChI
1S/CHBrCl2/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
FMWLUWPQPKEARP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)