Documentos Principais
Phi-1
85061101, rat liver, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
rat liver
modo de crescimento:
Adherent
cariótipo:
hyperdiploid
morfologia:
Epithelial
produtos:
Not specified
receptores:
Not specified
doença(s) relevante(s):
cancer
Nome do produto
Phi-1, 85061101
fonte biológica
rat liver
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
hyperdiploid
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat Liver
Descrição de linhagem celular
Probably expresses other traits typical of H4-11-E derivatives. It is a derivative of an Fu5 derivative. HAT sensitive, HPRT-, resists 6μg/ml thioguanine. Highly differemtiated.
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)