Documentos Principais
H-4-II-E
87031301, rat liver, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
H-4-II-E, 87031301
fonte biológica
rat liver
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat hepatoma Reuber H35
Descrição de linhagem celular
Exhibits high arylhydrocarbon hydroxylase inducibility and is used to detect picogram levels of planar polychlorinated organic compounds in food extracts and other environmental samples.
Aplicação
Hormone induced enzymatic studies
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)