Key Documents
Y3.AG.1.2.3
85110502, rat blood, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
Y3.AG.1.2.3, 85110502
fonte biológica
rat blood
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Immunoglobulin G (IgG) kappa light chains
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat LOU myeloma
Descrição de linhagem celular
Sub-cloned from an azaguanine-resistant mutant of the Lou rat myeloma, S210. The cells secrete IgG kappa light chains.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.