Documentos Principais
CRFK (BVD Ag negative)
86093002, feline kidney, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
feline kidney
modo de crescimento:
Adherent
cariótipo:
Hypodiploid, modal no 36
morfologia:
Epithelial
produtos:
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptores:
Not specified
Nome do produto
CRFK (BVD Ag negative), 86093002
fonte biológica
feline kidney
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Hypodiploid, modal no 36
morfologia
Epithelial
produtos
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Cat kidney
Descrição de linhagem celular
CRFK cells were isolated from the cortical portion of the kidneys of a 10-12 week old normal female domestic cat. CRFK are extensively used in feline virus research. Susceptible to herpesvirus and feline picornaviruses producing CPE. BVD Ag negative.
Aplicação
Crandell feline kidney cells (CRFK) (BVD Ag negative) have been used in viral studies.
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:8 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)