Documentos Principais
HeLa Ohio
84121901, human cervix, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
HeLa Ohio, 84121901
fonte biológica
human cervix
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Aneuploid
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human cervix carcinoma
Descrição de linhagem celular
Derivative of parent HeLa line (Sigma catalogue no. 93021013).
Aplicação
Tumourigenicity and virus studies: poliovirus 1 and Ad 3
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)