HeLa/MMTV-luc
11033106, human cervix, Epithelial
Sinônimo(s):
HeLa
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
HeLa/MMTV-luc, 11033106
fonte biológica
human cervix
embalagem
tube of 5 μg 11033106-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11033106-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Perfil do DNA
Amelogenin: X
CSF1PO: 9,10
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)