Documentos Principais
NRK Cell Line from rat
86032002, rat kidney (fibroblast), Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
NRK Cell Line from rat, 86032002, from rat kidney(fibroblast)
fonte biológica
rat kidney (fibroblast)
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat kidney fibroblast
Descrição de linhagem celular
Derived from normal rat kidney (Rattus norvegicus). The cells are useful for focus-forming assays in virus titrations.
Aplicação
Virus titration
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)