Documentos Principais
90102522
Hak cell line
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
fonte biológica
hamster kidney
Nível de qualidade
Formulário
liquid
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal no. 56
morfologia
Epithelial-like
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Hamster Syrian kidney
Descrição de linhagem celular
From 2 normal young adult males. Capable of growth in suspension (spinner) cultures. Useful for growth of several viruses including arboviruses, Coxsackie A4, A8, B1, HSV, smallpox and Asian strain influenza.
Aplicação
Virus studies: Arboviruses, Coxsackie A4, A8, B1, HSV, smallpox influenza virus
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2using 0.25% tr
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)