BHK/AC9
85040103, hamster kidney, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
BHK/AC9, 85040103
fonte biológica
hamster kidney
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
2n = 44, pseudodiploid
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Hamster Syrian kidney
Descrição de linhagem celular
BHK/AC9 is derived from the parent line BHK-21 (Clone-13) (Sigma Catalogue number. 85011433). The cells have been adapted to grow in suspension and have the same virus susceptibility as the parent line.
Aplicação
Virus replication studies
Meio de cultura
GMEM + 2mM Glutamine + 5% Tryptose Phosphate Broth + 5-10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)