Documentos Principais
WEHI-231
85022107, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
mouse blood
modo de crescimento:
Suspension
cariótipo:
Not specified
morfologia:
Lymphoblast
produtos:
Surface Immunoglobulin M (IgM)
receptores:
Not specified
doença(s) relevante(s):
cancer
Nome do produto
WEHI-231, 85022107
fonte biológica
mouse blood
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produtos
Surface Immunoglobulin M (IgM)
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse B cell lymphoma
Descrição de linhagem celular
Expresses surface IgM but does not secrete Ig. Secretion of IgM can be induced with LPS. WEHI 231 is a B cell lymphoma of BALB/c x NXB F1 origin induced by mineral oil injection.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 0.05mM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:8 to 1:10 i.e. seeding at 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)