92101204
B16-F0 Cell Line from mouse
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Sinônimo(s):
B16/F0 Cells, B16F0 Cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse skin
descrição
Mouse melanoma, producing melanin
Formulário
liquid
embalagem
tube of 5 μg 92101204-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92101204-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
Melanin
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Embalagem
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)