Vero/hSLAM
4091501, African green monkey kidney, Fibroblast
Sinônimo(s):
Vero/hSLAM Cells
About This Item
Produtos recomendados
product name
Vero/hSLAM, from African green monkey kidney, 04091501, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
fonte biológica
African green monkey kidney
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
SLAM; also known as CDw150, a receptor for measles virus
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Meio de cultura
Rotina de subcultura