C9768
DL-Cysteine hydrochloride
≥95% (TLC), anhydrous
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Ensaio
≥95% (TLC)
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
white
pf
109-112 °C
solubilidade
H2O: soluble
aplicação(ões)
cell analysis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H
chave InChI
IFQSXNOEEPCSLW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3