C9124
CK-869
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(3-Bromophenyl)-3-(2,4-dimethoxyphenyl)-4-thiazolidinone, CK 869, CK-0157869
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to light gray
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S1C(N(C(=O)C1)c3c(cc(cc3)OC)OC)c2cc(ccc2)Br
InChI
1S/C17H16BrNO3S/c1-21-13-6-7-14(15(9-13)22-2)19-16(20)10-23-17(19)11-4-3-5-12(18)8-11/h3-9,17H,10H2,1-2H3
chave InChI
MVWNPZYLNLATCH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to treat cultured mammalian cells and study its in vitro and in vivo effects on microtubule assembly
- to induce membrane blebbing in HT1080 fibrosarcoma cells
- to treat KDM3A-null cells and study the relation between actin dynamics and ciliogenesis
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)