Key Documents
C5613
Sigma-Aldrich
Anti-Calcium Channel (α2/δSubunit) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, fractionated antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
fractionated antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 5-10 μg/mL using rat brain tissue lysate
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
The calcium channel α2/δ subunit is a glycosylated structural subunit consisting of the α2 subunit and the δ peptide.
Especificidade
Specifically recognizes a splice variant of α2/δ (122 kDa).
Imunogênio
synthetic peptide derived from the rat α2/δ calcium channel subunit conjugated to KLH.
Aplicação
Anti-Calcium Channel α2/δ subunit is suitable for immunoblotting and western blotting at a concentration of 5-10μg/mL using rat brain tissue lysate.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.08% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3