C5105
Anti-Calcium Channel (α2/δ-1 Subunit) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-CACNA2, Anti-CACNL2A, Anti-CCHL2A, Anti-LINC01112, Anti-lncRNA-N3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse, rat, pig, human
técnica(s)
western blot (chemiluminescent): 1:200 using rat brain membranes
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CACNA2D1(781)
mouse ... Cacna2d1(12293)
rat ... Cacna2d1(25399)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?