D219
Monoclonal Anti-Dihydropyridine Receptor (α2 Subunit) antibody produced in mouse
clone 20A, ascites fluid, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CACNA2, Anti-CACNL2A, Anti-CCHL2A, Anti-LINC01112, Anti-lncRNA-N3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
20A, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 143 kDa (reduced)
antigen 220 kDa (non-reduced)
reatividade de espécies
rat, mouse, rabbit, guinea pig
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:500
western blot: 1:500
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cacna2d1(12293)
rat ... Cacna2d1(25399)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
- immunofluorescent histochemistry
- surface plasmon resonance binding
- immunohistochemistry (IHC)
- immunoblotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?