C1478
Anti-Calcium Channel (α1B Subunit) (N-type of Voltage-gated Ca2+ Channel) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
antigen 210 kDa (low)
antigen 240 kDa (high)
reatividade de espécies
rat, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable using rat brain sections
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:100-1:200 using rat brain membranes
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cacna1b(12287)
rat ... Cacna1b(257648)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunocytochemistry using rat brain sections
- immunoprecipitation
- western blotting at a dilution of 1:100-1:200 using rat brain membranes
Immunoprecipitation (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?